Fortfahren mit
BDPH9BCD2CDA
Bide Pharmatech
1-Cyclopropyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Synonym(e):
1-cyclopropyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-ylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H11N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.18
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD2CDA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-5-4-7(8)9-10(5)6-2-3-6/h4,6H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)
Inchi Key
MDVLBGMWIWWBKL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)