Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

BDPH9BCD2D29

Bide Pharmatech

Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate

Synonym(e):

ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C11H15O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.25
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD2D29 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C11H15NO2/c1-2-14-11(13)10-7-8-5-3-4-6-9(8)12-10/h7,12H,2-6H2,1H3

Inchi Key

LOSQSLWRXZTVTF-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Yellow-brown Solid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen