Fortfahren mit
BDPH9BCD2E2E
Bide Pharmatech
1,3-Difluoro-5-propylbenzene
Synonym(e):
1,3-difluoro-5-propylbenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H10F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.18
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD2E2E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H10F2/c1-2-3-7-4-8(10)6-9(11)5-7/h4-6H,2-3H2,1H3
Inchi Key
AXTNQJKYTXEYRM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)