Fortfahren mit
BDPH9BCD41B5
Bide Pharmatech
1-(2-Fluorophenyl)ethanol
Synonym(e):
1-(2-fluorophenyl)ethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H9O1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.16
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD41B5 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H9FO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-6,10H,1H3
Inchi Key
SXFYVXSOEBCFLV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
pictograms
Exclamation markFlame
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)