Fortfahren mit
BDPH9BCD4D1F
Bide Pharmatech
(R)-2-Methyl-1,1'-binaphthalene
Synonym(e):
2-methyl-1,1'-binaphthalene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C21H16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.36
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD4D1F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C21H16/c1-15-13-14-17-8-3-5-11-19(17)21(15)20-12-6-9-16-7-2-4-10-18(16)20/h2-14H,1H3
Inchi Key
YJFPWGKKKSWQKZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)