Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD4DBB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H7BrN2O2/c11-8-5-12-13(6-8)9-3-1-7(2-4-9)10(14)15/h1-6H,(H,14,15)
Inchi Key
WAAQQRWNTQPCCV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
