Fortfahren mit
BDPH9BCD4E80
Bide Pharmatech
Diethyl 2,5-diaminoterephthalate
Synonym(e):
diethyl 2,5-diaminoterephthalate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H16O4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.27
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD4E80 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H16N2O4/c1-3-17-11(15)7-5-10(14)8(6-9(7)13)12(16)18-4-2/h5-6H,3-4,13-14H2,1-2H3
Inchi Key
KMKCBOQRRWZRII-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)