Fortfahren mit
BDPH9BCD4E90
Bide Pharmatech
1-(1H-Imidazol-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Synonym(e):
1-(1H-imidazol-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H11N3Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.07
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD4E90 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H9N3.2ClH/c1-4(6)5-2-7-3-8-5;;/h2-4H,6H2,1H3,(H,7,8);2*1H
Inchi Key
HRTLCOMHKUZVMQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)