Fortfahren mit
BDPH9BCD6BB2
Bide Pharmatech
4-(2-Pyrimidinyloxy)aniline
Synonym(e):
4-(2-pyrimidinyloxy)phenylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H9O1N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD6BB2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H9N3O/c11-8-2-4-9(5-3-8)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2
Inchi Key
OYPOTUTZLSXURN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)