Fortfahren mit
Das Produkt BDPH9BCD6D7D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H12O3S/c1-11-4-7(6(9)10)2-5(8)3-7/h5,8H,2-4H2,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
ZNFWNMHIBJDUOH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
