Fortfahren mit
BDPH9BCD70FB
Bide Pharmatech
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Synonym(e):
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4N3Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.02
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD70FB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Purity
97%
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-5-3-8-6-1-2-9-10(6)4-5/h1-4H
Inchi Key
VDHTXLUCUNPVLO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)