Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD7EF3 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H18N2/c1-11-6-3-9(4-7-11)2-5-10-8-9/h10H,2-8H2,1H3
Inchi Key
OULKIPPQVXRBPY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to pale yellow liquid
hstatements
signalword
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

