Fortfahren mit
BDPH9BCD8367
Bide Pharmatech
2-Isopropoxy-5-methylaniline
Synonym(e):
2-isopropoxy-5-methylaniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H15O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.24
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD8367 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-7(2)12-10-5-4-8(3)6-9(10)11/h4-7H,11H2,1-3H3
Inchi Key
IRBXMIJEKMOSDP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)