Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

BDPH9BCD8D4C

Bide Pharmatech

2-((Octyloxy)methyl)oxirane

Synonym(e):

2-[(octyloxy)methyl]oxirane

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C11H22O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.29
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD8D4C wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-9-11-10-13-11/h11H,2-10H2,1H3

Inchi Key

HRWYHCYGVIJOEC-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Danger

pictograms

CorrosionEnvironment


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen