Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

BDPH9BCD90ED

Bide Pharmatech

2-Methyl-N-(oxetan-3-ylidene)propane-2-sulfinamide

Synonym(e):

2-methyl-N-(3-oxetanylidene)-2-propanesulfinamide

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C7H13O2N1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.25
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD90ED wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C7H13NO2S/c1-7(2,3)11(9)8-6-4-10-5-6/h4,8H,5H2,1-3H3

Inchi Key

PCXJLXLAEOEIHD-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Yellow-brown Liquid or Semi-solid or Solid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen