Fortfahren mit
BDPH9BCDA2CC
Bide Pharmatech
4-Propionamidobenzoic acid
Synonym(e):
4-(propionylamino)benzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H11O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDA2CC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-2-9(12)11-8-5-3-7(4-6-8)10(13)14/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
Inchi Key
TVJHNMWPMJPEFT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Skull and crossbones
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)