Fortfahren mit
BDPH9BCDA2D4
Bide Pharmatech
1,2-Dibromo-4-tert-butylbenzene
Synonym(e):
1,2-dibromo-4-tert-butylbenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H12Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.01
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDA2D4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H12Br2/c1-10(2,3)7-4-5-8(11)9(12)6-7/h4-6H,1-3H3
Inchi Key
LZOUMICSOKCMJT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)