Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDA45F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-2-4-10(5-3-1)8-11-9-12-6-7-13-11/h1-5,11-12H,6-9H2
Inchi Key
YZFCMGWCEXUGFX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
