Fortfahren mit
BDPH9BCDA7BB
Bide Pharmatech
3-(9,10-Di(naphthalen-2-yl)anthracen-2-yl)naphtho[2,3-b]benzofuran
Synonym(e):
3-(9,10-di(naphthalen-2-yl)anthracen-2-yl)naphtho[2,3-b]benzofuran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Das Produkt BDPH9BCDA7BB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C50H30O/c1-3-11-33-25-39(19-17-31(33)9-1)49-42-15-7-8-16-43(42)50(40-20-18-32-10-2-4-12-34(32)26-40)46-28-37(22-24-44(46)49)38-21-23-41-45-27-35-13-5-6-14-36(35)29-48(45)51-47(41)30-38/h1-30H
Inchi Key
FYBOLMOJLPFFHZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)