Fortfahren mit
BDPH9BCDAABA
Bide Pharmatech
2-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Synonym(e):
2,2-difluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-benzodioxole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H15O4F2B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.07
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDAABA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H15BF2O4/c1-11(2)12(3,4)20-14(19-11)8-5-6-9-10(7-8)18-13(15,16)17-9/h5-7H,1-4H3
Inchi Key
MSZIPJYFAVSSNT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)