Fortfahren mit
BDPH9BCDAAE2
Bide Pharmatech
tert-Butyl 8-oxo-5-azaspiro[2.5]octane-5-carboxylate
Synonym(e):
tert-butyl 8-oxo-5-azaspiro[2.5]octane-5-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H19O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.29
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDAAE2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-7-4-9(14)12(8-13)5-6-12/h4-8H2,1-3H3
Inchi Key
IEHDYRJCLKTFQY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)