Fortfahren mit
BDPH9BCDAEBF
Bide Pharmatech
1-Bromo-4-(cyclopentyloxy)benzene
Synonym(e):
1-bromo-4-(cyclopentyloxy)benzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H13O1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.13
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDAEBF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H13BrO/c12-9-5-7-11(8-6-9)13-10-3-1-2-4-10/h5-8,10H,1-4H2
Inchi Key
DWMSXAAIGFYBGC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)