Fortfahren mit
BDPH9BCDB3BC
Bide Pharmatech
(4-(Methoxymethyl)cyclohexyl)methanol
Synonym(e):
(4-(methoxymethyl)cyclohexyl)methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDB3BC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H18O2/c1-11-7-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h8-10H,2-7H2,1H3
Inchi Key
KSIFEWSPJQDERU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)