Fortfahren mit
BDPH9BCDB9A1
Bide Pharmatech
3-Bromo-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole
Synonym(e):
3-bromo-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H7N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.04
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDB9A1 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c7-5-4-8-9-3-1-2-6(5)9/h4H,1-3H2
Inchi Key
ASLSBGAOXZIHHP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)