Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

BDPH9BCDBB7D

Bide Pharmatech

Spiro[2.5]octan-6-one

Synonym(e):

spiro[2.5]octan-6-one

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H12O1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.18
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDBB7D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C8H12O/c9-7-1-3-8(4-2-7)5-6-8/h1-6H2

Inchi Key

PXIGSUWVCSOFMF-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen