Fortfahren mit
BDPH9BCDBD4E
Bide Pharmatech
1-(4-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
Synonym(e):
1-(4-chlorophenyl)-2-pyrrolidinone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H10O1N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.65
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDBD4E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H10ClNO/c11-8-3-5-9(6-4-8)12-7-1-2-10(12)13/h3-6H,1-2,7H2
Inchi Key
NAIVIVMHCDWBEF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)