Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDBFDE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-3-6-14-10-5-4-8(2)7-9(10)11(12)13/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Inchi Key
AGFPDQMSANRAMF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
