Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDC092 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C17H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)13-19-12-11-18-17(14-19)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2
Inchi Key
KMOQMXILLUBOJL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
