Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDC2D2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H10N2O/c15-12(10-5-4-8-13-9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,(H,14,15)
Inchi Key
NYQXIOZBHWFCBU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to pink powder or crystals
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
