Fortfahren mit
BDPH9BCDC487
Bide Pharmatech
1-Iodo-2-(2-iodoethoxy)ethane
Synonym(e):
1-iodo-2-(2-iodoethoxy)ethane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H8O1I2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.92
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDC487 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C4H8I2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
Inchi Key
XWYDQETVMJZUOJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)