Fortfahren mit
BDPH9BCDCAEC
Bide Pharmatech
9-Phenyl-10-(4-phenylnaphthalen-1-yl)anthracene
Synonym(e):
9-phenyl-10-(4-phenylnaphthalen-1-yl)anthracene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C36H24
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.59
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCAEC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C36H24/c1-3-13-25(14-4-1)27-23-24-34(29-18-8-7-17-28(27)29)36-32-21-11-9-19-30(32)35(26-15-5-2-6-16-26)31-20-10-12-22-33(31)36/h1-24H
Inchi Key
RRFSDXVQFGASBQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)