Fortfahren mit
BDPH9BCDCD76
Bide Pharmatech
2-(p-Tolyl)pyrimidin-4-ol
Synonym(e):
2-(4-methylphenyl)-4-pyrimidinol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H10O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.21
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCD76 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c1-8-2-4-9(5-3-8)11-12-7-6-10(14)13-11/h2-7H,1H3,(H,12,13,14)
Inchi Key
RUCGUWIMWKCGLU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)