Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

BDPH9BCDCD89

Bide Pharmatech

3-(Benzyloxy)-2,2-dimethylpropanal

Synonym(e):

3-(benzyloxy)-2,2-dimethylpropanal

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C12H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.26
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCD89 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C12H16O2/c1-12(2,9-13)10-14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,9H,8,10H2,1-2H3

Inchi Key

QBKRNECSGGPIJH-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen