Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

BDPH9BCDCE3A

Bide Pharmatech

4-Chloro-3-fluorostyrene

Synonym(e):

1-chloro-2-fluoro-4-vinylbenzene

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H6Cl1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.59
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCE3A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C8H6ClF/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h2-5H,1H2

Inchi Key

ZCDHKYZAFKYYIU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen