Fortfahren mit
BDPH9BCDD2DA
Bide Pharmatech
Methyl 4-amino-2-chloro-5-iodobenzoate
Synonym(e):
methyl 4-amino-2-chloro-5-iodobenzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H7O2N1Cl1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.51
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDD2DA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H7ClINO2/c1-13-8(12)4-2-6(10)7(11)3-5(4)9/h2-3H,11H2,1H3
Inchi Key
ACKIVQFMUDRNPN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Light-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)