Fortfahren mit
BDPH9BCDDA2D
Bide Pharmatech
Phenyl p-Toluenesulfonate
Synonym(e):
phenyl 4-methylbenzenesulfonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H12O3S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.3
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDDA2D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Purity
99%
Inchi Code
1S/C13H12O3S/c1-11-7-9-13(10-8-11)17(14,15)16-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
Inchi Key
KZQFPRKQBWRRHQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)