Fortfahren mit
BDPH9BCDDFFD
Bide Pharmatech
3-Carbamoylbenzoic acid
Synonym(e):
3-(aminocarbonyl)benzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H7O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.15
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDDFFD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H7NO3/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H2,9,10)(H,11,12)
Inchi Key
FVUKYCZRWSQGAS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)