Fortfahren mit
BDPH9BCDE2D6
Bide Pharmatech
tert-Butyl 3-(dimethylamino)propanoate
Synonym(e):
tert-butyl 3-(dimethylamino)propanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H19O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.26
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDE2D6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H19NO2/c1-9(2,3)12-8(11)6-7-10(4)5/h6-7H2,1-5H3
Inchi Key
NAXBRQNHHCAQNJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)