Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDE2FF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-12(2)7-8-14-11-5-3-10(9-13)4-6-11/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3
Inchi Key
CBOKAZFQZOQTOC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-yellow to yellow to yellow-brown liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
