Fortfahren mit
BDPH9BCDEBA5
Bide Pharmatech
Methyl 4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Synonym(e):
methyl 4-(hydroxymethyl)-1-piperidinecarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H15O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.21
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDEBA5 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-12-8(11)9-4-2-7(6-10)3-5-9/h7,10H,2-6H2,1H3
Inchi Key
XITRBDLPZVGVDX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)