Fortfahren mit
BDPH9BCDEE1F
Bide Pharmatech
N,N-Dipropyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
Synonym(e):
N,N-dipropyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C19H30O3N1B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.26
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDEE1F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C19H30BNO3/c1-7-12-21(13-8-2)17(22)15-10-9-11-16(14-15)20-23-18(3,4)19(5,6)24-20/h9-11,14H,7-8,12-13H2,1-6H3
Inchi Key
AVPASLJRWBXKHX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)