Fortfahren mit
BDPH9BCDEEAE
Bide Pharmatech
3,6-Dioxaoctanedioic acid
Synonym(e):
[2-(carboxymethoxy)ethoxy]acetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H10O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.14
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDEEAE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H10O6/c7-5(8)3-11-1-2-12-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Inchi Key
CQWXKASOCUAEOW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)