Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDF2AE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H9ClO2S/c1-2-11-8(10)7-6(5-9)3-4-12-7/h3-4H,2,5H2,1H3
Inchi Key
GISXRUSWUNSYQF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
hstatements
signalword
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

