Fortfahren mit
BDPH9BCDF2FA
Bide Pharmatech
1-(2-Chlorophenyl)butane-1,3-dione
Synonym(e):
1-(2-chlorophenyl)-1,3-butanedione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H9O2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.63
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF2FA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-7(12)6-10(13)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-5H,6H2,1H3
Inchi Key
CYPYOGOPKDBEFY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale yellow to yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)