Fortfahren mit
BDPH9BCDF348
Bide Pharmatech
N-Butyl-2-chloroacetamide
Synonym(e):
N-butyl-2-chloroacetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H12O1N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.62
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF348 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H12ClNO/c1-2-3-4-8-6(9)5-7/h2-5H2,1H3,(H,8,9)
Inchi Key
XBTFKFOPYRYZDH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)