Fortfahren mit
BDPH9BCDF3FE
Bide Pharmatech
(4-Bromo-2-methylphenyl)methanol
Synonym(e):
(4-bromo-2-methylphenyl)methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H9O1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.06
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF3FE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H9BrO/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
Inchi Key
IFKWLKCPUIQXPU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Yellow - Brown
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)