Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

BDPH9BCDF42E

Bide Pharmatech

4-Chloro-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine

Synonym(e):

4-chloro-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C7H4N2Cl1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.48
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF42E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Inchi Code

1S/C7H4ClIN2/c8-4-1-2-10-7-6(4)5(9)3-11-7/h1-3H,(H,10,11)

Inchi Key

IDEYYMSXMIFGMV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: solid

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen