Fortfahren mit
BDPH9BCDF4EB
Bide Pharmatech
((4-Bromophenyl)ethynyl)triisopropylsilane
Synonym(e):
((4-bromophenyl)ethynyl)triisopropylsilane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C17H25Br1Si1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.37
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF4EB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C17H25BrSi/c1-13(2)19(14(3)4,15(5)6)12-11-16-7-9-17(18)10-8-16/h7-10,13-15H,1-6H3
Inchi Key
PTRSRXSVQYRPGE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)