Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

BDPH9BCDF585

Bide Pharmatech

5-Bromopent-1-yne

Synonym(e):

5-bromo-1-pentyne

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C5H7Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.01
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF585 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C5H7Br/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2

Inchi Key

KEKBNXAJNJSILY-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: liquid

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8°C



Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen