Fortfahren mit
BDPH9BCDF80F
Bide Pharmatech
1-Fluoro-2,3-dimethoxybenzene
Synonym(e):
1-fluoro-2,3-dimethoxybenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H9O2F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.16
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF80F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H9FO2/c1-10-7-5-3-4-6(9)8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
Inchi Key
MNBADDMXGOBTIC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)